Stampa…
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Pyrazolyl)benzyl Alcohol
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 102 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086188
CAS Number: 741717-59-9