Stampa…
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470953-1G OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA 306 EUR
APOSOR470953-1G APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Formula: C₆H₁₂O₄S
Peso molecolare: 180.222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12171498
CAS Number: 29771-85-5