Stampa…
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G OR470947-250MG OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA 125 EUR
APOSOR470947-1G APOSOR470947-250MG APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O
Peso molecolare: 219,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213333
CAS Number: 7306-67-4