2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470944-1G
OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA
2020
EUR
APOSOR470944-1G
APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₁BO₄S Peso molecolare: 214,047 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28009326 CAS Number: 1313617-69-4 |