Stampa…
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 434 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 280,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257309
CAS Number: 1020576-70-8