2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR470925-1G
OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA
916
EUR
APOSOR470925-1G
APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₀BNO₂ Peso molecolare: 245.125 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18733626 CAS Number: 2098215-65-5 |