3-(Boc-amino)-2-butanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470923-1G
OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA
1940
EUR
APOSOR470923-1G
APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Formula:
C₉H₁₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20232888 CAS Number: 752135-63-0 |