Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470911-1G
OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA
1730
EUR
APOSOR470911-1G
APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₉NO₅ Peso molecolare: 257.283 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15071869 CAS Number: 122019-53-8 |