Stampa…
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 804 EUR
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24394632
CAS Number: 2882-18-0