Stampa…
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Fornitore: Apollo Scientific
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 2020 EUR
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formula: C₁₅H₂₂N₂
Peso molecolare: 230,349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223500
CAS Number: 1086395-71-2