Stampa…
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470843-5G OR470843-1G
APOSOR470843-5GEA 804 EUR
APOSOR470843-5G APOSOR470843-1G
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Peso molecolare: 223,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27935371
CAS Number: 14598-96-0