Stampa…
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR470830-1G OR470830-250MG OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA 142 EUR
APOSOR470830-1G APOSOR470830-250MG APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159972
CAS Number: 90871-47-9