Stampa…
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR470812-1G OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA 1840 EUR
APOSOR470812-1G APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Formula: C₅H₃BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318382
CAS Number: 19978-32-6