Stampa…
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470804-250MG OR470804-1G
APOSOR470804-250MGEA 448 EUR
APOSOR470804-250MG APOSOR470804-1G
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24386967
CAS Number: 66033-95-2