Stampa…
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470784-1G OR470784-5G
APOSOR470784-1GEA 337 EUR
APOSOR470784-1G APOSOR470784-5G
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11099458
CAS Number: 672302-35-1