Stampa…
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 804 EUR
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formula: C₉H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877831
CAS Number: 164414-62-4