Stampa…
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
OR470778-1G OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA 1010 EUR
APOSOR470778-1G APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Formula: C₈H₄BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877832
CAS Number: 1194375-29-5