Stampa…
5-Bromo-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR470776-1G OR470776-250MG OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA 454 EUR
APOSOR470776-1G APOSOR470776-250MG APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189490
CAS Number: 54408-52-5