Stampa…
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470775-5G OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA 112 EUR
APOSOR470775-5G APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01051014
CAS Number: 90349-23-8