Stampa…
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470762-1G OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA 661 EUR
APOSOR470762-1G APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN·HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441425
CAS Number: 56669-84-2