Stampa…
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylbenzyl alcohol
OR470760-5G OR470760-250MG OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA 0 EUR
APOSOR470760-5G APOSOR470760-250MG APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397253
CAS Number: 1261454-85-6