Stampa…
2-(Methoxymethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470757-5G OR470757-1G
APOSOR470757-5GEA 325 EUR
APOSOR470757-5G APOSOR470757-1G
2-(Methoxymethyl)phenol
2-(Methoxymethyl)phenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14680991
CAS Number: 5635-98-3