2-(Aminomethyl)benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR470756-250MG
OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA
306
EUR
APOSOR470756-250MG
APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Formula:
C₈H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03990563 CAS Number: 101333-98-6 |