Stampa…
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470736-5G OR470736-1G
APOSOR470736-5GEA 1120 EUR
APOSOR470736-5G APOSOR470736-1G
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₅
Peso molecolare: 226,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016559
CAS Number: 14897-78-0