Stampa…
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470719-5G OR470719-1G
APOSOR470719-5GEA 1020 EUR
APOSOR470719-5G APOSOR470719-1G
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₉N₃·2ClH
Peso molecolare: 196,078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26937550
CAS Number: 1803601-87-7