Stampa…
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470714-1G OR470714-250MG
APOSOR470714-1GEA 916 EUR
APOSOR470714-1G APOSOR470714-250MG
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₃
Peso molecolare: 200,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483419
CAS Number: 153203-58-8