Stampa…
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470699-1G OR470699-250MG OR470699-5G
APOSOR470699-1GEA 601 EUR
APOSOR470699-1G APOSOR470699-250MG APOSOR470699-5G
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025871
CAS Number: 898289-33-3