Stampa…
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 50.2 EUR
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189685
CAS Number: 434319-41-2