Stampa…
4-(tert-Butoxy)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470674-1G OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA 397 EUR
APOSOR470674-1G APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840534
CAS Number: 99985-67-8