Stampa…
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470669-5G OR470669-1G
APOSOR470669-5GEA 499 EUR
APOSOR470669-5G APOSOR470669-1G
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Formula: C₁₈H₂₁NO₂
Peso molecolare: 283,365 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00889235
CAS Number: 106518-44-9