Stampa…
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 397 EUR
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Formula: C₈H₄Br₂Cl₂
Peso molecolare: 330,831 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842545
CAS Number: 212138-65-3