Stampa…
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470636-25G OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA 1120 EUR
APOSOR470636-25G APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Formula: C₁₃H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 279,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16038781
CAS Number: 51934-43-1