Stampa…
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470632-1G OR470632-5G
APOSOR470632-1GEA 377 EUR
APOSOR470632-1G APOSOR470632-5G
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18294353
CAS Number: 2601-10-7