Stampa…
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470629-1G OR470629-5G
APOSOR470629-1GEA 194 EUR
APOSOR470629-1G APOSOR470629-5G
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11554476
CAS Number: 1427475-31-7