Stampa…
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470628-1G OR470628-5G
APOSOR470628-1GEA 499 EUR
APOSOR470628-1G APOSOR470628-5G
2-Amino-3,6-dichloropyridine
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463634
CAS Number: 313535-01-2