Stampa…
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470618-1G OR470618-250MG
APOSOR470618-1GEA 1080 EUR
APOSOR470618-1G APOSOR470618-250MG
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₆BrN₃O₂
Peso molecolare: 220.024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381101
CAS Number: 1372711-70-0