3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470616-5G
OR470616-1G
APOSOR470616-5GEA
1010
EUR
APOSOR470616-5G
APOSOR470616-1G
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Formula:
C₈H₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16619698 CAS Number: 858678-71-4 |