Stampa…
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 397 EUR
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formula: C₁₆H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683325
CAS Number: 5105-79-3