Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₈O₃S Punto di fusione: 46 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22682797 CAS Number: 77133-25-6 |