Stampa…
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 205 EUR
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formula: C₁₅H₂₅NOSi
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682786
CAS Number: 1418117-84-6