Stampa…
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 205 EUR
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formula: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682803
CAS Number: 1251740-03-0