Stampa…
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 2350 EUR
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408777
CAS Number: 25175-58-0