Stampa…
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470547-1G OR470547-5G
APOSOR470547-1GEA 306 EUR
APOSOR470547-1G APOSOR470547-5G
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₀N₄O₂·ClH
Peso molecolare: 290,705 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22423151
CAS Number: 1385694-71-2