Stampa…
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 510 EUR
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 282,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205877
CAS Number: 1375064-43-9