Stampa…
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Fornitore: Apollo Scientific
OR470484-1G OR470484-250MG
APOSOR470484-1GEA 2860 EUR
APOSOR470484-1G APOSOR470484-250MG
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 246,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205856
CAS Number: 1932306-72-3