Stampa…
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470478-1G OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA 412 EUR
APOSOR470478-1G APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₄
Peso molecolare: 178,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101030
CAS Number: 334022-87-6