Stampa…
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 448 EUR
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12605374
CAS Number: 860598-16-9