Stampa…
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470464-1G OR470464-250MG
APOSOR470464-1GEA 1010 EUR
APOSOR470464-1G APOSOR470464-250MG
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13175745
CAS Number: 91813-42-2