Stampa…
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR470456-1G OR470456-5G
APOSOR470456-1GEA 194 EUR
APOSOR470456-1G APOSOR470456-5G
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192.171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954838
CAS Number: 32618-84-1