3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470452-1G
OR470452-250MG
APOSOR470452-1GEA
561
EUR
APOSOR470452-1G
APOSOR470452-250MG
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Formula:
C₁₀H₁₁BrO Peso molecolare: 227,098 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12152571 CAS Number: 1183047-51-9 |